Learn More
Triformamida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3779774
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
25891-31-0
MFCD08059356
PFBAGGWJGZAGCG-UHFFFAOYSA-N
triformamide
6419719
N,N-diformilformamida
C(=O)N(C=O)C=O
25891-31-0
MFCD08059356
PFBAGGWJGZAGCG-UHFFFAOYSA-N
triformamide
6419719
N,N-diformilformamida
C(=O)N(C=O)C=O
Nombre del producto químico o material Triformamide
Punto de fusión 100.0°C to 101.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 96.0% min. (ex%C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H3NO3
Fórmula lineal N(COH)3
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 101.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystals