Learn More
Triformamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triformamide |
Punto de fusión | 100.0°C to 101.0°C |
Color | Blanco |
Análisis elemental | 96.0% min. (ex%C) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C3H3NO3 |
Fórmula lineal | N(COH)3 |
Cantidad | 1 g |