Learn More
Anhídrido trifluorometanosulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081689
50.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
358-23-6
C2F6O5S2
282.127
MFCD00000408
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
67749
CHEBI:48509
trifluorometanosulfonato de trifluorometilsulfonilo
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
358-23-6
C2F6O5S2
282.127
MFCD00000408
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
67749
CHEBI:48509
trifluorometanosulfonato de trifluorometilsulfonilo
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Anhídrido trifluorometanosulfónico Alfa Aesar, 98 %, cantidad:250g, punto de ebullición:De 81 °C a 83 °C, punto de fusión:-80 °C, peso molecular:282,127; Porcentaje de pureza:98%, Beilstein:1813600, CAS:358-23-6, ChEBI:CHEBI:48509, Densidad:1,72
El anhídrido trifluorometanosulfónico se utiliza para convertir fenoles e imina en éster tríflico y un grupo NTf. Es un electrófilo fuerte utilizado para la introducción del grupo trifilo en la síntesis química. Sirve como reactivo en la preparación de triflatos de alquilo y vinilo, y para la síntesis estereoselectiva de donantes de uronato de metil mannosazida. Actúa como catalizador para la glicosilación con azúcares de hidroxi anoméricos para preparar polisacáridos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido trifluorometanosulfónico se utiliza para convertir fenoles e imina en éster tríflico y un grupo NTf. Es un electrófilo fuerte utilizado para la introducción del grupo trifilo en la síntesis química. Sirve como reactivo en la preparación de triflatos de alquilo y vinilo, y para la síntesis estereoselectiva de donantes de uronato de metil mannosazida. Actúa como catalizador para la glicosilación con azúcares hidroxilos anoméricos para preparar polisacáridos.
Solubilidad
Miscible con diclorometano. No miscible con hidrocarburos.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con el agua, las bases fuertes, los agentes oxidantes fuertes, los ácidos y los alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonic anhydride
Punto de fusión -80°C
Densidad 1.72
Punto de ebullición 81°C to 83°C
Fórmula lineal (CF3SO2)2O
Índice de refracción 1.321
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 1813600
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane. Immiscible with hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoromethanesulfonic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trifluoro-Methanesulfonic acid anhydride