Learn More
Trifluoromethanesulfonic Acid Magnesium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Trifluoromethanesulfonic Acid Magnesium Salt |
| CAS | 60871-83-2 |
| Molecular Formula | (CF3SO3)2Mg |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Magnesium bis(trifluoromethanesulfonate), Magnesium Triflate, Magnesium trifluoromethanesulfonate, Magnesium trifluoromethanesulfonate (1:2), Trifluoromethanesulfonic Acid Magnesium Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/2CHF3O3S.Mg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | magnesium;trifluoromethanesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 322.44 |
| Formula Weight | 321.8891 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?