Learn More
α,α,α-Trifluoroacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10648054
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
434-45-7
C8H5F3O
174.12
MFCD00000420
KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
9905
2,2,2-trifluoro-1-feniletanona
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
434-45-7
C8H5F3O
174.12
MFCD00000420
KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
9905
2,2,2-trifluoro-1-feniletanona
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material α, α, α-Trifluoroacetophenone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -40.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 165.0°C to 166.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCF3
Índice de refracción 1.4580 to 1.4600
Cantidad 100 g
Fieser 01,1226; 03,308
Gravedad específica 1.24
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido