Learn More
Anhídrido trifluoroacético, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259088
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
407-25-0
C4F6O3
210.03
MFCD00000416
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
9845
(2,2,2-trifluoroacetilo) 2,2,2-trifluoroacetato
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
407-25-0
C4F6O3
210.03
MFCD00000416
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
9845
(2,2,2-trifluoroacetilo) 2,2,2-trifluoroacetato
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Anhídrido trifluoroacético, +99 %, Acros Organics, cantidad:500g, Envasado:Frasco de vidrio, punto de ebullición:39,1 °C, sin designar, punto de fusión:-63,5 °C, peso molecular:210,03; Porcentaje de pureza:+99 %, intervalo porcentual de ensayo:99% mín. (GC), Beilstein:02, II, 186, CAS:407-25-0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic anhydride
Punto de fusión -63.5°C
Densidad 1.5100g/mL
Punto de ebullición 39.1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3CO)2O
Índice de refracción 1.3
Cantidad 25 g
Beilstein 02, II, 186
Fieser 01,1221; 03,308; 05,701; 06,616; 07,389; 09,484; 12,530; 14,151; 15,14; 01,373
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with polar organic solvents, partically soluble in unpolar hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.03
Presión de vapor 141mbar at 20°C
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic anhydride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.