Learn More
Ácido trifluoroacético, sal sódica, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-41283
23.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2923-18-4
C2F3NaO2
136.01
MFCD00013217
UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
517019
sodio; 2,2,2-trifluoroacetato
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2923-18-4
C2F3NaO2
136.01
MFCD00013217
UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
517019
sodio; 2,2,2-trifluoroacetato
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid, sodium salt
Nombre de nota 0.97
Punto de fusión 207.0°C to 209.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CO2Na
Cantidad 25 g
Beilstein 02, II, 186
Información de solubilidad Solubility in water: 625g/L water (25°C). Other solubilities: 131g/L in cf3cooh (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.01
Porcentaje de pureza 0.97
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid, sodium salt
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Hazard Statement
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.