Learn More
Trifluoroacetamidina, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Trifluoroacetamidine is used as probe for determination of membrane potential and extra/intracellular volume of erythrocytes by fluorine-19 NMR studies. It is a reagent used as protected ammonia equivalent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trifluoroacetamidina se utiliza como sonda para la determinación del potencial de membrana y el volumen extra/intracelular de eritrocitos mediante estudios de RMN de flúor-19. Es un reactivo utilizado como equivalente de amoniaco protegido.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible a la humedad.
La trifluoroacetamidina se utiliza como sonda para la determinación del potencial de membrana y el volumen extra/intracelular de eritrocitos mediante estudios de RMN de flúor-19. Es un reactivo utilizado como equivalente de amoniaco protegido.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible a la humedad.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trifluoroacetamidine |
Densidad | 1.45 |
Punto de ebullición | 35°C to 37°C (11 mmHg) |
Índice de refracción | 1.382 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3267 |
Beilstein | 605978 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Fully miscible in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.05 |