Learn More
Trietilsilil trifluorometanosulfonato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510535
40.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
79271-56-0
C7H15F3O3SSi
264.33
MFCD00000407
STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
triethylsilyl triflate, triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tes triflate, triethylsilyltriflate, triethylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, 1,1,1-triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, triethylsilyl ester, et3siotf, tesotf
2733308
trietilsilil trifluorometanosulfonato
CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
79271-56-0
C7H15F3O3SSi
264.33
MFCD00000407
STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
triethylsilyl triflate, triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tes triflate, triethylsilyltriflate, triethylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, 1,1,1-triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, triethylsilyl ester, et3siotf, tesotf
2733308
trietilsilil trifluorometanosulfonato
CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Color De incoloro a marrón
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 85.0°C to 86.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3SO3Si(C2H5)3
Índice de refracción 1.3890 to 1.3920
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.34
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido fumante