Learn More
Tetrafluoroborato de trietiloxonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229346
53.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
368-39-8, 60-29-7
C6H15BF4O
189.99
MFCD00044423
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
2723982
tetrafluoroboranuide; triethyloxidanium
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
368-39-8, 60-29-7
C6H15BF4O
189.99
MFCD00044423
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
2723982
tetrafluoroboranuide; triethyloxidanium
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de transferencia de alquilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethyloxonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 84.0°C to 89.0°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,5867
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Estabilizante 3 to 5 % ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.99
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.