missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hidruro de trietilgermanio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7058749
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1188-14-3
C6H16Ge
160.82
MFCD00077989
LTLGQZPDSQYFSB-UHFFFAOYSA-N
hydride, triethylgermyl, triethyl germanium hydride
6327150
trietilgermanio
CC[GeH](CC)CC
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1188-14-3
C6H16Ge
160.82
MFCD00077989
LTLGQZPDSQYFSB-UHFFFAOYSA-N
hydride, triethylgermyl, triethyl germanium hydride
6327150
trietilgermanio
CC[GeH](CC)CC

Coreactivo para la preparación de acrilatos de germanio

Co-reactant for the preparation of germanium acrylates. They are the Synthetic Reagents.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethylgermanium hydride
Densidad 1.004 g/mL
Punto de ebullición 122°C
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Índice de refracción 1.4382
Cantidad 1 g
Número UN UN3399
Información de solubilidad Soluble in water( 46g/100 mL (26°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.78
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'