Learn More
Trihidrofluoruro de trietilamina, ca. 37 % de HF, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Triethylamine trihydrofluoride acts as a mild and selective fluorinating agent used in the synthesis of acid fluorides and alkyl fluorides. It is also used in the synthesis of vicinal difluorides from epoxides, 3-fluoroazetidine. It is utilized as a selective reagent for the cleavage of O-silyl groups in carbohydrates, nucleotides and cyanohydrins. It is actively involved in the electrochemical fluorodeiodination of alkyl iodides and fluorodesilylation in beta-lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El trihidrofluoruro de trietilamina actúa como agente fluorante leve y selectivo utilizado en la síntesis de fluoruros de ácido y fluoruros alquilo. También se utiliza en la síntesis de difluoruros vecinales a partir de epóxidos, 3-fluoroazetidina. Se usa como reactivo selectivo para la escisión de grupos O-sililo en carbohidratos, nucleótidos y cianohidrinas. Participa activamente en la fluorodesyodación electroquímica de yoduros alquilos y la fluorodesililación en betalactamas.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo y hexanos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y vidrio, cristal.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triethylamine trihydrofluoride |
Punto de fusión | -29°C |
Densidad | 0.99 |
Punto de ebullición | 70°C (15 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 87°C (188°F) |
Notas del porcentaje del ensayo | ≈ 37 % de HF |
Fórmula lineal | (CH3CH2)3N·3HF |
Índice de refracción | 1.3915 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1790 |