Learn More
Fosfato de trietilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Descripción
Triethyl phosphate is used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethyl phosphate |
| Densidad | 1.072 g/mL |
| Punto de ebullición | 215°C |
| Temperatura de inflamación | 115°C (240°F) |
| Olor | Mild |
| Índice de refracción | 1.405 |
| Cantidad | 500 g |
| Índice Merck | 14,9674 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.16 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Triethyl phosphate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Triethyl phosphate