Learn More
Triethyl orthoformate, Reagent Grade, 98%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
20 L
Envase:
Glass Bottle
Stainless steel can
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triethyl orthoformate |
Nombre de nota | Reagent grade, 98% |
Punto de fusión | -76°C (literature) |
Densidad | 0.891 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto de ebullición | 146°C (literature) |
Envase | Glass Bottle |
Fórmula lineal | CH(OC2H5)3 |
Número MDL | MFCD00131528 |
Cantidad | 1 L |
Número UN | UN2524 |