Learn More
Triethyl orthobenzoate, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 378760250
Detalles adicionales : CAS : 1663-61-2 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10401553
  • 88.10€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Alkylation reagent
Especificaciones
1663-61-2
224.3
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
74268
CCOC(C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
C13H20O3
MFCD00009222
triethoxymethyl benzene, triethyl orthobenzoate, ethyl orthobenzoate, benzene, triethoxymethyl, triethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, triethyl ester, orthobenzoic acid triethyl ester, triethoxymethyl benzol, triethoxyphenylmethane
triethoxymethylbenzene
Especificaciones
Triethyl orthobenzoate
96°C
Glass bottle
0.991
Colorless
1663-61-2
C13H20O3
MFCD00009222
Solubility in water: hydrolysis
CCOC(C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
224.3
224.3
97%
0.9910g/mL
Authentic
1.4710 to 1.474
239°C to 241°C
25g
96% min. (GC)
C6H5C(OCH2CH3)3
triethoxymethyl benzene, triethyl orthobenzoate, ethyl orthobenzoate, benzene, triethoxymethyl, triethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, triethyl ester, orthobenzoic acid triethyl ester, triethoxymethyl benzol, triethoxyphenylmethane
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
triethoxymethylbenzene
74268
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Triethyl orthobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos