Learn More
Citrato de trietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510697
16.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-93-0
C12H20O7
276.29
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
6506
trietilo 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-93-0
C12H20O7
276.29
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
6506
trietilo 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethyl citrate
Punto de fusión -46.0°C
Densidad 1.1360g/mL
Punto de ebullición 294.0°C
Temperatura de inflamación 151°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.4400 to 1.4430
Cantidad 250 g
Índice Merck 15,2325
Gravedad específica 1.136
Información de solubilidad Solubility in water: 5.7% (25°C)
Viscosidad 35.2 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido