Learn More
4-Fosfonobutirato de trietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045376
24.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2327-69-7
C10H21O5P
252.247
MFCD00015168
FYESTJSRASJZOY-UHFFFAOYSA-N
281201
4-dietoxifosforilbutanoato de etilo
CCOC(=O)CCCP(=O)(OCC)OCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2327-69-7
C10H21O5P
252.247
MFCD00015168
FYESTJSRASJZOY-UHFFFAOYSA-N
281201
4-dietoxifosforilbutanoato de etilo
CCOC(=O)CCCP(=O)(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethyl 4-phosphonobutyrate
Punto de ebullición 117°C to 119°C (0.4 mmHg)
Índice de refracción 1.437
Cantidad 2 g
Beilstein 1791802
Sinónimo triethyl 4-phosphonobutyrate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl butanoate, triethyl4-phosphonobutyrate, butanoic acid, 4-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl-4-phosphono butyrate, butyric acid, 4-diethylphosphono-, ethyl ester, triethyl 4-phosphonobutanoate, 4-phosphonobutanoic acid triethyl ester, 4-diethoxyphosphinyl butyric acid ethyl ester, butanoic acid,4-diethoxyphosphinyl-,ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.25
Porcentaje de pureza 97%