missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2Fosfonopentanoato de trietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7049864
86.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
35051-49-1
C11H23O5P
266.274
MFCD00015163
BUPVIVDUPRDDFI-UHFFFAOYSA-N
triethyl 2-phosphonopentanoate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate, pentanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, valeric acid, 2-diethylphosphono-, ethyl ester, alpha-carbethoxybutylphosphonic acid, diethyl ester, triethyl 2-phosphonovalerate, phosphonic acid, alpha-carbethoxybutyl-, diethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate #, diethyl 1-ethoxycarbonyl butylphosphonate
98244
2dietoxifosforilpentanoato de etilo
CCCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
35051-49-1
C11H23O5P
266.274
MFCD00015163
BUPVIVDUPRDDFI-UHFFFAOYSA-N
triethyl 2-phosphonopentanoate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate, pentanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, valeric acid, 2-diethylphosphono-, ethyl ester, alpha-carbethoxybutylphosphonic acid, diethyl ester, triethyl 2-phosphonovalerate, phosphonic acid, alpha-carbethoxybutyl-, diethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate #, diethyl 1-ethoxycarbonyl butylphosphonate
98244
2dietoxifosforilpentanoato de etilo
CCCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethyl 2-phosphonopentanoate
Color Incolora
Punto de ebullición 98°C (2 mmHg)
Fórmula lineal (C2H5O)2P(O)[CH(C3H7)CO2C2H5]
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'