Learn More
Triethanolamine, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number 15528624
292.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
102-71-6
C6H15NO3
149.19
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol
C(CO)N(CCO)CCO
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
102-71-6
C6H15NO3
149.19
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol
C(CO)N(CCO)CCO
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Triethanolamine
Temperatura de inflamación 179.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 1L = 1.13kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™