Learn More
Triethanolamine, ∽99%, MP Biomedicals™
Catalog Number p-4404558
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
102-71-6
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
C(CO)N(CCO)CCO
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
102-71-6
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
C(CO)N(CCO)CCO
Nombre del producto químico o material Triethanolamine Hydrochloride
Color White
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 99%
Fórmula molecular C6H15NO3
Cantidad 1 kg
Clave InChI GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 149.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.65
Forma física Powder