Learn More
Cloruro de triciclohexiltin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Tricyclohexyltin chloride is used in the preparation of dicyclohexyl disulfide. It is also used in the synthesis of organotin derivatives of 2-thiophene carboxylic acid as enzyme inhibitors and antibacterial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de triciclohexilestaño se utiliza en la preparación de disulfuro de diciclohexilo. También se utiliza en la síntesis de derivados de organoestaño del ácido carboxílico 2-tiofeno como inhibidores enzimáticos y agentes antibacterianos.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, tolueno y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
El cloruro de triciclohexilestaño se utiliza en la preparación de disulfuro de diciclohexilo. También se utiliza en la síntesis de derivados de organoestaño del ácido carboxílico 2-tiofeno como inhibidores enzimáticos y agentes antibacterianos.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, tolueno y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tricyclohexyltin chloride |
Punto de fusión | 123°C to 125°C |
Fórmula lineal | (C6H11)3SnCl |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3146 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,ether,toluene and chloroform. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.6 |
Porcentaje de pureza | 97% |