Learn More
Tetrafluoroborato de triciclohexilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate is used with ruthenium (1,5-cyclooctadiene)ruthenium dimer to catalyze the dehydrogenative coupling of alcohols and amines to form amide bonds. It is also used in suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de triciclohexilfosfonio se utiliza con el dímero de (1,5-ciclooctadieno)rutenio de rutenio para catalizar el acoplamiento deshidrogenativo de los alcoholes y las aminas para formar enlaces de amida. También se utiliza en la reacción de Suzuki.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El tetrafluoroborato de triciclohexilfosfonio se utiliza con el dímero de (1,5-ciclooctadieno)rutenio de rutenio para catalizar el acoplamiento deshidrogenativo de los alcoholes y las aminas para formar enlaces de amida. También se utiliza en la reacción de Suzuki.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate |
Punto de fusión | 166°C to 170°C |
Fórmula lineal | (C6H11)3PHBF4 |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.25 |
Porcentaje de pureza | 99% |