Learn More
Óxido de triciclohexilfosfina, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049859
36.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13689-19-5
C18H33OP
296.44
MFCD00014298
LEFPWWWXFFNJAA-UHFFFAOYSA-N
tricyclohexylphosphine oxide, phosphine oxide, tricyclohexyl, dicyclohexylphosphoroso cyclohexane, tricyclohexylphosphineoxide, acmc-1bo3x, 4-16-00-01009 beilstein handbook reference, tricyclohexylphosphine oxide 1g
26187
diciclohexilfosforilciclohexano
O=P(C1CCCCC1)(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13689-19-5
C18H33OP
296.44
MFCD00014298
LEFPWWWXFFNJAA-UHFFFAOYSA-N
tricyclohexylphosphine oxide, phosphine oxide, tricyclohexyl, dicyclohexylphosphoroso cyclohexane, tricyclohexylphosphineoxide, acmc-1bo3x, 4-16-00-01009 beilstein handbook reference, tricyclohexylphosphine oxide 1g
26187
diciclohexilfosforilciclohexano
O=P(C1CCCCC1)(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Tricyclohexylphosphine oxide is used as a ligand for a range of metal-catalyzed organic transformations. Ligand used in the Pd-catalyzed coupling of malononitrile with aryl halides.1 Bulky phosphine ligand used with a Pd(0)-triolefinic macrocycle catalyst for Suzuki coupling of aryl bromides and chlorides. This ligand is applied with Ni as a key intermediate in the formation of cylcopentane compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tricyclohexylphosphine oxide
Punto de fusión 155°C to 157°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3464
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.42
Forma física cristalino/a/s