Learn More
Alfa Aesar™ Tricyclohexylphosphine oxide
Marca:  Alfa Aesar™ 030387.14
Detalles adicionales : CAS : 13689-19-5 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 3464 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377258
  • 481.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
13689-19-5
296.435
LEFPWWWXFFNJAA-UHFFFAOYSA-N
26187
C1CCC(CC1)P(=O)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
C18H33OP
MFCD00014298
tricyclohexylphosphine oxide, phosphine oxide, tricyclohexyl, dicyclohexylphosphoroso cyclohexane, tricyclohexylphosphineoxide, acmc-1bo3x, 4-16-00-01009 beilstein handbook reference, tricyclohexylphosphine oxide 1g
dicyclohexylphosphorylcyclohexane
Especificación
Tricyclohexylphosphine oxide
25g
C18H33OP
UN3464
LEFPWWWXFFNJAA-UHFFFAOYSA-N
dicyclohexylphosphorylcyclohexane
26187
Crystalline
155°C to 157°C
13689-19-5
MFCD00014298
tricyclohexylphosphine oxide, phosphine oxide, tricyclohexyl, dicyclohexylphosphoroso cyclohexane, tricyclohexylphosphineoxide, acmc-1bo3x, 4-16-00-01009 beilstein handbook reference, tricyclohexylphosphine oxide 1g
C1CCC(CC1)P(=O)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
296.435
296.42