Learn More
Honeywell™ TRICOTON Ultra Light Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
Descripción
- Guantes de peso ligero tejidos con 100 % algodón
- La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
- El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
- La piel tolera perfectamente este algodón de pH neutro y sin ningún tratamiento, que absorbe el sudor
- El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad, ofrece una buena sensibilidad táctil y protege contra pequeños cortes
- El color claro mejora las propiedades de higiene y limpieza del guante
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-03 CEE |
Estructura | Tejido de cadena |
Descripción | 13 de calibre |
Material | Algodón |
Tamaño | 8 |
Estilo de puño de los guantes | Puños elásticos de 6 cm |
Longitud (métrico) | 230 mm |