Learn More
Simport™ Tricorn™ Polypropylene Beakers
Catalog Number p-7113114
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Suitable for use with most commonly used acids, alkalies and solvents. Simport™ Tricorn™ Polypropylene Beakers feature three dripless pouring spouts.
  • Polipropileno
  • Tres tapones vertedores antigoteo
  • Duro y resistente
  • Adecuado para el uso con disolventes, alcalinos y  ácidos comunes
  • Esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 49 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 57mm
Incrementos 5 ml
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated