Learn More
Simport™ Tricorn™ Polypropylene Beakers
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Descripción
- Polipropileno
- Tres tapones vertedores antigoteo
- Duro y resistente
- Adecuado para el uso con disolventes, alcalinos y ácidos comunes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 49 mm |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Material | Polipropileno |
Altura (métrico) | 57mm |
Incrementos | 5 ml |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | Sí |