Learn More
Anhídrido tricloracético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12605027
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
4124-31-6
C4Cl6O3
308.76
MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
20079
(2,2,2-tricloroacetil) 2,2,2-tricloroacetato
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
4124-31-6
C4Cl6O3
308.76
MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
20079
(2,2,2-tricloroacetil) 2,2,2-tricloroacetato
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic anhydride
Densidad 1.6900g/mL
Punto de ebullición 139°C to 141°C (60.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal [CCl3C(=O)]2O
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.69
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.76
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A