Learn More
Ácido tricloroacético, 99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049756
33.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
76-03-9
C2HCl3O2
163.378
MFCD00004177
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
6421
CHEBI:30956
Ácido 2,2,2-tricloroacético
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
76-03-9
C2HCl3O2
163.378
MFCD00004177
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
6421
CHEBI:30956
Ácido 2,2,2-tricloroacético
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Protein precipitation reagent
Protein precipitation reagentTrichloroacetic acid is used as a precipitating agent in biochemistry for precipitation of proteins, DNA and RNA. It is an active ingredient used in cosmetic treatments like chemical peels, tattoo removal and the treatment of warts including genital warts. It is also used to determine protein concentration and as a decalcifier and fixative in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic acid
Nombre de nota For ACS analysis
Punto de fusión De 54 °C a 58 °C
Punto de ebullición de 196 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Número UN UN1839
Beilstein 970119
Índice Merck 14,9627
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ethyl ether,benzene,acetone,o-xylene and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.39
Porcentaje de pureza 99%
Grado ACS
Densidad 1,629
Cantidad 50g
Forma física cristalino/a/s
Sensibilidad Higroscópico