Learn More
Alfa Aesar™ Tricarbonylnitrosylcobalt
Marca:  Alfa Aesar™ 023151.03
Detalles adicionales : CAS : 14096-82-3 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312628
  • 55.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
14096-82-3
MFCD00016014
cobalt tricarbonyl nitrosyl, tricarbonyl-nitrosyl-cobalt
Especificación
Tricarbonylnitrosylcobalt
Unpleasant
48.6°C (55°C (decomposition))
-1°C
14096-82-3
MFCD00016014
cobalt tricarbonyl nitrosyl, tricarbonyl-nitrosyl-cobalt
Liquid
1.47g/mL
Air Sensitive
Red
1g
Co(NO)(CO)3
UN1992
172.97