Learn More
Citrato de tributilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737611
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
77-94-1
C18H32O7
360.45
MFCD00027217
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
6507
tributilo 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
77-94-1
C18H32O7
360.45
MFCD00027217
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
6507
tributilo 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tributyl citrate
Acidez 0.02% max. (as citric acid)
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.0420g/mL
Punto de ebullición 325°C
Temperatura de inflamación 157°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCCOO(CH2)3CH3(CH2COO(CH2)3CH3)2
Índice de refracción 1.4430 to 1.446
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 1565
Gravedad específica 1.042
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic liquids,soluble in ethanol and ether
Viscosidad 31.9 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.45
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido