Learn More
tributil[6-(tetrahidropiran-4-iloxi)pirid-2-il]estannano, Thermo Scientific™
Catalog Number 10012164
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
1007847-70-2
C22H39NO2Sn
468.269
TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N
2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine
45594295
tributil-[6-(oxan-4-iloxi)piridin-2-il]estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2
1007847-70-2
C22H39NO2Sn
468.269
TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N
2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine
45594295
tributil-[6-(oxan-4-iloxi)piridin-2-il]estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2
Nombre del producto químico o material tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.25
Porcentaje de pureza 90%