Learn More
tributil[6-(tetrahidropiran-4-iloxi)pirid-2-il]estannano, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.25 |
Porcentaje de pureza | 90% |