Learn More
TRIB2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno TRIB2
Concentración 0.13 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16814514
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15359-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16804514
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15359-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This gene encodes one of three members of the Tribbles family. The Tribbles members share a Trb domain, which is homologous to protein serine-threonine kinases, but lacks the active site lysine and probably lacks a catalytic function. The Tribbles proteins interact and modulate the activity of signal transduction pathways in a number of physiological and pathological processes. This Tribbles member induces apoptosis of cells mainly of the hematopoietic origin. It has been identified as a protein up-regulated by inflammatory stimuli in myeloid (THP-1) cells, and also as an oncogene that inactivates the transcription factor C/EBPalpha (CCAAT/enhancer-binding protein alpha) and causes acute myelogenous leukemia. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
TRIB2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8K4K3, Q92519
217410, 28951, 313974
TRIB2 Fusion Protein Ag7605
Primary
-20°C
TRIB2
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C5FW, GS3955, TRB 2, TRB2, TRIB2, Tribbles homolog 2
TRIB2
IgG
Antigen Affinity Chromatography