Learn More
Triacetina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021490
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
102-76-1
C9H14O6
218.21
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
5541
CHEBI:9661
2,3-Diacetiloxipropil acetato
CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
102-76-1
C9H14O6
218.21
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
5541
CHEBI:9661
2,3-Diacetiloxipropil acetato
CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triacetin
Punto de fusión 3.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1550g/mL
Punto de ebullición 258.0°C
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CO2CH2)2CH(O2CCH3)
Índice de refracción 1.4290 to 1.4330
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02,147
Índice Merck 15,9751
Gravedad específica 1.155
Información de solubilidad Solubility in water: 64.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,slightly soluble in carbon disulfide
Viscosidad 23 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido