missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tri-terc-butilfosfonio tetrafluoroborato, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3737613
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
131274-22-1
C12H28BF4P
290.13
MFCD04039975
YTJUCJAUJCXFTN-UHFFFAOYSA-O
tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, t-bu 3ph bf4, tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate, fluoroboric acid tri-tert-butylphosphine adduct, tri-tert-butylphosphanium tetrafluoroborate, tbu3p hbf4, ttbp hbf4, t-bu3p hbf4, tbu 3p hbf4, acmc-20a4f9
2734635
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
131274-22-1
C12H28BF4P
290.13
MFCD04039975
YTJUCJAUJCXFTN-UHFFFAOYSA-O
tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, t-bu 3ph bf4, tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate, fluoroboric acid tri-tert-butylphosphine adduct, tri-tert-butylphosphanium tetrafluoroborate, tbu3p hbf4, ttbp hbf4, t-bu3p hbf4, tbu 3p hbf4, acmc-20a4f9
2734635
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 261.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC triterc-butilfosfanio;tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.13
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'