Learn More
Tetrafluoroborato de triterc-butilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate is a ligand used in the palladium-catalyzed enantioselective alfa-arylation of N-boc-pyrrolidine. It is also used with a palladium(0)-15-membered, triolefinic, macrocyle in Suzuki cross-coupling reactions of aryl bromides and chlorides. Further, it is used in the Heck coupling of vinyl tosylates with olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de tri-terc-butilfosfonio es un ligando utilizado en la alfa-arilación enantioselectiva catalizada por paladio de N-boc-pirrolidina. También se usa con paladio(0)-15-membresado, triolefinico, macrocílo en las reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki de bromuros de arilo y cloruros. Además, se utiliza en el acoplamiento de Heck de los tosilatos de vinilo con olefinas.
Solubilidad
Soluble en cloruro de metileno y cloroformo. Ligeramente soluble en el furano de terahidro. Insoluble en hexano, tolueno y agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y halógenos.
El tetrafluoroborato de tri-terc-butilfosfonio es un ligando utilizado en la alfa-arilación enantioselectiva catalizada por paladio de N-boc-pirrolidina. También se usa con paladio(0)-15-membresado, triolefinico, macrocílo en las reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki de bromuros de arilo y cloruros. Además, se utiliza en el acoplamiento de Heck de los tosilatos de vinilo con olefinas.
Solubilidad
Soluble en cloruro de metileno y cloroformo. Ligeramente soluble en el furano de terahidro. Insoluble en hexano, tolueno y agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y halógenos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate |
Punto de fusión | 266°C to 267°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 8813613 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in methylene chloride and chloroform. Slightly soluble in terahydro furan. Insoluble in hexane,toluene and water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |