Learn More
Citrato de trisodio, dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073515
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
6132-04-3
C6H9Na3O9
294.10
150031
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
citrato de trisodio, dihidrato, citrato de sodio dihidrato, citrato sódico tribásico dihidrato, hidrato de citrato sódico, ácido 1,2,3-propanetricarboxílico, 2-hidroxi-, sal de trisodio, dihidrato, ácido cítrico, sal de trisodio dihidrato, trisodio2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato dihidrato, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
71474
CHEBI:32142
trisidio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
6132-04-3
C6H9Na3O9
294.10
150031
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
citrato de trisodio, dihidrato, citrato de sodio dihidrato, citrato sódico tribásico dihidrato, hidrato de citrato sódico, ácido 1,2,3-propanetricarboxílico, 2-hidroxi-, sal de trisodio, dihidrato, ácido cítrico, sal de trisodio dihidrato, trisodio2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato dihidrato, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
71474
CHEBI:32142
trisidio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Citrato de trisodio dihidrato, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión >300 °C
Color Blanco
pH 8.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.09 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo