Learn More
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical S/3280/65
Detalles adicionales : CAS : 6132-04-3 Peso : 5.00000kg
Cantidad. 5kg
Envase Plastic keg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10646462
  • 128.00€ / 5 Kg
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
6132-04-3
294.10
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
71474
trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
C6H9Na3O9
150031
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CHEBI:32142
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificación
6132-04-3
150031
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
71474
294.09g/mol
Plastic keg
>300°C
5kg
C6H9Na3O9
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
294.10
CHEBI:32142
Solid
White
8.4
Videos
SDS Documentación