Learn More
Citrato de trisodio, dihidrato, para electroforesis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Descripción
Citrato de trisodio dihidrato, para electroforesis
Especificaciones
Punto de fusión | >300°C |
Color | Blanco |
pH | 8.4 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.09g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |