Learn More
Citrato de tripotasio, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eu., BP, USP, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073414
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
6100-05-6
C6H7K3O8
324.41
150442
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
2735208
CHEBI:64746
tripotasio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;hidrato
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
6100-05-6
C6H7K3O8
324.41
150442
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
2735208
CHEBI:64746
tripotasio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;hidrato
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Punto de fusión 180°C
Color Blanco
pH 7.5 to 9.0
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo