missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tri-o-tolilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3737705
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
6163-58-2
C21H21P
304.37
MFCD00008514
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
80271
tris(2-metilfenil)fosfano
CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
6163-58-2
C21H21P
304.37
MFCD00008514
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
80271
tris(2-metilfenil)fosfano
CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tri-o-tolylphosphine
Punto de fusión 126.0°C to 127.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3C6H4)3P
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.37
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tri(2-methylphenyl)phosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'