Learn More
Cloruro de tri-n-propiltina, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11384809
112.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2279-76-7
C9H21ClSn
283.427
MFCD00013610
FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
16784
cloro(tripropil)estannano
CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2279-76-7
C9H21ClSn
283.427
MFCD00013610
FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
16784
cloro(tripropil)estannano
CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tri-n-propyltin chloride
Punto de fusión -23.5°C
Densidad 1.2678 g/mL at 28°C
Punto de ebullición 123°C (13 mmHg)
Índice de refracción 1.491
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.41
Forma física Líquido