missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ortoformiato de tri-n-propilo, 97 %

Marca:  Alfa Aesar™ A15503.14

Detalles adicionales : CAS : 621-76-1 Peso : 0.02500kg

Cantidad 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11442897

  • 45.51€ / 25 g

Fecha estimada de envío
17-05-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

621-76-1
190.283
RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
69311
CCCOC(OCCC)OCCC
C10H22O3
MFCD00015214
tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate
1-(dipropoximetoxi)propano

Especificaciones

Tri-n-propyl orthoformate
72°C (161°F)
Moisture sensitive
25g
C10H22O3
1744249
RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
1-(dipropoximetoxi)propano
69311
97%
0.886
1.407
106°C to 108°C (40mmHg)
621-76-1
MFCD00015214
tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate
CCCOC(OCCC)OCCC
190.283
190.28
Videos
SDS Documentos