Learn More
Tri-n-octilfosfina, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046686
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
4731-53-7
C24H51P
370.646
MFCD00015298
RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
trioctylphosphine, tri-n-octylphosphine, phosphine, trioctyl, tri-n-octyl phosphine, tri-octylphosphine, trioctyl phosphine, tri degrees ctylphosphine, acmc-209k8q
20851
trioctilfosfano
CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
4731-53-7
C24H51P
370.646
MFCD00015298
RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
trioctylphosphine, tri-n-octylphosphine, phosphine, trioctyl, tri-n-octyl phosphine, tri-octylphosphine, trioctyl phosphine, tri degrees ctylphosphine, acmc-209k8q
20851
trioctilfosfano
CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Tri-n-octylphosphine is used for coating zinc sulfide shells on cadmium-selenium quantum dot core by successive ionic layer adsorption and reaction method. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide. Further, it is used as a solvent for cadmium and selenium precursors. It also serves as a common reagent in the chemical synthesis of nanoparticles. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tri-n-octilfosfina se utiliza para el revestimiento de las conchas de sulfuro de cinc en el núcleo de punto cuántico de cadmio-selenio mediante el método de adsorción y reacción de la capa iónica sucesiva. Actúa como precursor del óxido de trioctilfosfina. Además, se utiliza como disolvente para precursores de cadmio y selenio. También sirve como un reactivo común en la síntesis química de nanopartículas. Se emplea como precursor del óxido de trioctilfosfina.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tri-n-octylphosphine
Densidad 0.831
Punto de ebullición 240°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 147°C (296°F)
Olor Garlic-like
Índice de refracción 1.468
Cantidad 25 mL
Número UN UN1760
Beilstein 1776995
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.65
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.