Learn More
Óxido de tri-n-octilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737674
37.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
78-50-2
C24H51OP
386.64
MFCD00002083
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
65577
1-dioctilfosforiloctano
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
78-50-2
C24H51OP
386.64
MFCD00002083
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
65577
1-dioctilfosforiloctano
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tri-n-octylphosphine oxide
Punto de fusión 50.0°C to 55.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 201.0°C to 202.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 230°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (including isomer) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)7]3P(O)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in cyclohexane,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.64
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-n-octylphosphine oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.