Learn More
Fosfato Tri-n-hexil, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049639
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2528-39-4
C18H39O4P
350.48
MFCD00015351
SFENPMLASUEABX-UHFFFAOYSA-N
phosphoric acid, trihexyl ester, tri-n-hexyl phosphate, tri n-hexyl phosphate, acmc-20aje0, aronis24109
75666
fosfato de trihexil
CCCCCCOP(=O)(OCCCCCC)OCCCCCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2528-39-4
C18H39O4P
350.48
MFCD00015351
SFENPMLASUEABX-UHFFFAOYSA-N
phosphoric acid, trihexyl ester, tri-n-hexyl phosphate, tri n-hexyl phosphate, acmc-20aje0, aronis24109
75666
fosfato de trihexil
CCCCCCOP(=O)(OCCCCCC)OCCCCCC
Used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tri-n-hexyl phosphate
Color Incolora
Fórmula lineal [CH3(CH2)5O]3PO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.48
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física Líquido