Learn More
Hidruro de tri-n-butilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737593
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
688-73-3
C12H28Sn
291.04
MFCD00009416
PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
3032732
tributilestaño
CCCC[Sn](CCCC)CCCC
688-73-3
C12H28Sn
291.04
MFCD00009416
PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
3032732
tributilestaño
CCCC[Sn](CCCC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyltin hydride
Color Incolora
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 80.0°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3SnH
Índice de refracción 1.4720 to 1.4740
Cantidad 10 g
Fieser 01,1192; 02,424; 03,294; 04,518; 05,685; 06,604; 07,379; 08,497; 09,476; 10,411; 11,545; 12,516; 14,312; 15,325; 16,343; 17,351
Índice Merck 15, 9783
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosidad 1.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-n-butyltin hydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.