Learn More
Cloruro de tri-n-butilestaño, 95 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10684802
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
1461-22-9
C12H27ClSn
325.48
MFCD00000521
GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
tributyltin chloride, chlorotributyltin, tri-n-butyltin chloride, tributylchlorotin, stannane, tributylchloro, chlorotri-n-butyltin, tri-n-butylchlorotin, tributyl chloro stannane, chlorotributylstannane, tributylstannyl chloride
15096
CHEBI:79734
tributil(cloro)estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
1461-22-9
C12H27ClSn
325.48
MFCD00000521
GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
tributyltin chloride, chlorotributyltin, tri-n-butyltin chloride, tributylchlorotin, stannane, tributylchloro, chlorotri-n-butyltin, tri-n-butylchlorotin, tributyl chloro stannane, chlorotributylstannane, tributylstannyl chloride
15096
CHEBI:79734
tributil(cloro)estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyltin chloride
Nombre de nota tech. 90%
Punto de fusión -9.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 171.0°C to 173.0°C (25.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3SnCl
Índice de refracción 1.4880 to 1.4940
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 9782
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: 0.07g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common orgnaic solvents,including,benzene and toluene
Viscosidad 7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.48
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-n-butyltin chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.