Learn More
Alfa Aesar™ Tri-n-butylphosphine, 94%
Marca:  Alfa Aesar™ 014114.95
Detalles adicionales : CAS : 998-40-3 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3254 Chem class : 4.2 Pack group : I
Cantidad. 2 x 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491057
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • For cleavage of disulfide bonds, as a polymerization crosslinking catalyst, as an organic intermediate, and in fuels
Especificaciones
998-40-3
202.322
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
13831
CCCCP(CCCC)CCCC
C12H27P
MFCD00009462
tributylphosphine, tri-n-butylphosphine, phosphine, tributyl, tris butyl phosphine, tributylfosfin, tributylfosfin czech, tributyl-phosphane, unii-0o52fjr7wn, tri-n-butyl phosphine, tributyl phosphine tbp
tributylphosphane
Especificaciones
Tri-n-butylphosphine
>93° (199°F)
1.4620
240°C
2 x 500g
C12H27P
UN3254
tributylphosphine, tri-n-butylphosphine, phosphine, tributyl, tris butyl phosphine, tributylfosfin, tributylfosfin czech, tributyl-phosphane, unii-0o52fjr7wn, tri-n-butyl phosphine, tributyl phosphine tbp
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
tributylphosphane
13831
Liquid
0.820g/mL
Unpleasant
Air & Moisture Sensitive
-65°C
998-40-3
MFCD00009462
1738261
Insoluble in water; Miscible with ether, methanol, ethanol and benzene
CCCCP(CCCC)CCCC
202.322
202.32
94%
Videos
SDS Documentos